Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC genomskinliga glasflaska Convenience Packs
Produktkod. 12494821 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Svart
Septum:
Blå PTFE, vit silikon
Röd PTFE
Röd PTFE, vit silikon
Röd PTFE, vit silikon, röd PTFE
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Stängningsfärg Septum Förslits unitSize
12494821 Nej Svart Röd PTFE, vit silikon Ja Paket med 100
12444891 Nej Svart Blå PTFE, vit silikon Nej Paket med 100
12484821 Nej Naturlig Röd PTFE, vit silikon Ja Paket med 100
12474811 Nej Svart Röd PTFE, vit silikon Nej Paket med 100
12424821 Nej Naturlig Röd PTFE, vit silikon, röd PTFE Nej Paket med 100
12494811 Nej Blått Röd PTFE, vit silikon Nej Paket med 100
12464811 Nej Naturlig Röd PTFE, vit silikon Nej Paket med 100
12434891 Nej Naturlig Blå PTFE, vit silikon Nej Paket med 100
12474821 Nej Svart Röd PTFE Nej Paket med 100
12414821 Nej Grön Röd PTFE, vit silikon Nej Paket med 100
12434821 Nej Svart Röd PTFE, vit silikon, röd PTFE Nej Paket med 100
12464821 Nej Naturlig Röd PTFE Nej Paket med 100
12404821 Nej Gult Röd PTFE, vit silikon Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12494821 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W2251500801
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
  • Tillverkad av klart borosilikatglas av typ I
  • 12 x 32 mm skruvlock med 9 mm ABC skruvlock
  • Finns med och utan skrivlapp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stängningsfärg Svart
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Ja
Volym (metrisk) 1.8 mL
Septum Röd PTFE, vit silikon
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.