Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC Amber glasflaska Convenience Packs
Produktkod. 12454891 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Naturlig
Svart
Septum:
Blå PTFE, vit silikon
Förslits:
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12454891
Brand: DWK Life Sciences W22515604
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
  • Tillverkad av bärnstensfärgad typ I borosilikatglas
  • 12 x 32 mm skruvlock med 9 mm ABC skruvlock
  • Finns med eller utan skrivlapp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Volym (metrisk) 1.8 mL
Septum Blå PTFE, vit silikon
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej