Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC-flaskor
Produktkod. 12404831 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Skruvlock
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12404831
Brand: DWK Life Sciences W225151
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton ABC-flaskor har en 40 % bredare öppning än standardflaskor med skruvlock samt överlägsen gängdesign som möjliggör en säkrare tätning mot förslutningen.
  • 40 % större öppning än standardflaskor
  • Tillverkad av klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
  • Insatser med begränsad volym
  • 9 mm skruvgänga
  • Använd med Wheaton ABC Skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 1000 Cs.
Typ ABC Vial med Writing Patch
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja