Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC-flaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Skruvlock
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 40 % större öppning än standardflaskor
- Tillverkad av klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
- Insatser med begränsad volym
- 9 mm skruvgänga
- Använd med Wheaton ABC Skruvlock
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Typ | ABC Vial med Writing Patch |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| Visa mer |