Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC-flaskor
Produktkod. 12463661 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Skruvlock
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12463661
Brand: DWK Life Sciences 22517903
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton ABC-flaskor har en 40 % bredare öppning än standardflaskor med skruvlock samt överlägsen gängdesign som möjliggör en säkrare tätning mot förslutningen.
  • 40 % större öppning än standardflaskor
  • Tillverkad av klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
  • Insatser med begränsad volym
  • 9 mm skruvgänga
  • Använd med Wheaton ABC Skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Förslutningstyp Crimp Cap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 1000 Cs.
Typ E-Z Vial™ med Writing Patch
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Ja