Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ ABC-flaskor
Produktkod. 12494801 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Crimp Cap
Skruvlock
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förslutningstyp Markeringspunkt unitSize
12494801 Klart Skruvlock Nej Paket med 1000
12404831 Klart Skruvlock Ja Paket med 1000
12414851 Bärnsten Skruvlock Nej Paket med 1000
12424871 Bärnsten Skruvlock Ja Paket med 1000
12463661 Bärnsten Crimp Cap Ja Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12494801 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W225150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton ABC-flaskor har en 40 % bredare öppning än standardflaskor med skruvlock samt överlägsen gängdesign som möjliggör en säkrare tätning mot förslutningen.
  • 40 % större öppning än standardflaskor
  • Tillverkad av klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
  • Insatser med begränsad volym
  • 9 mm skruvgänga
  • Använd med Wheaton ABC Skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.8 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 1000 Cs.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm
Produkttyp ABC Vial utan Writing Patch