Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Medelstora runda flaskor med vit polypropenkapsyl och polyvinylliner
Produktkod. 12399889 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
33 to 400 mm
38-400 mm
48 to 400 mm
58 to 400 mm
70 to 400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12399889 500 mL 70 to 400 mm Paket med 24
10063823 30 mL 33 to 400 mm Paket med 48
12369889 60 mL 38-400 mm Paket med 48
12379889 125 mL 48 to 400 mm Paket med 24
12389889 250 mL 58 to 400 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12399889 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.60 SEK
    865.31 SEK / Paket med 24
    Save 50.29 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
WHEATON™ AC Medium Round Bottles med vit polypropenlock och polyvinylliner är idealiska provflaskor för torra pulver, jordprover och provförvaring. Tillverkade av klart USP Type III soda-kalkglas, finns dessa högre, smalare flaskor i flera olika varianter.
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,99 tum.
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Wide
Höjd (metrisk) 147 mm
Höjd (engelska) 5,78 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70 to 400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Straight-sided Jar