Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medelstora rundor: med vit PP-kåpa med PTFE-beklädd, skummad polyetenfoder
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Idealisk att använda som provflaskor
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,65 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ III |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Visa mer |