Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Rund flaska med vit PP-lock och PTFE-belagd skummat polyetenfoder.
Produktkod. 10326472 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
33 till 400 mm
38-400 mm
48 till 400 mm
58 till 400 mm
70 till 400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10326472 30 mL 33 till 400 mm Paket med 48
10298123 60 mL 38-400 mm Paket med 48
12319899 125 mL 48 till 400 mm Paket med 24
10445805 250 mL 58 till 400 mm Paket med 24
12329899 500 mL 70 till 400 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10326472 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W217000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    1164.43 SEK / Paket med 48
    Save 235.57 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
WHEATON™ AC Rund flaska med vit PP-lock och PTFE-belagd skummat polyetenfoder, är gjord av klart USP typ III soda-kalkglas. Högre och smalare än raka burkar är dessa flaskor idealiska för torra pulver, jordprover och provförvaring.
Idealisk att använda som provflaskor
  • Tillverkad av klart USP typ III soda-kalkglas för pålitlig kemisk kompatibilitet
  • Högre och smalare profil än raka burkar för effektiv förvaring och hantering
  • Vit polypropenlock med PTFE-belagd skum polyetenfoder ger en säker, återförslutningsbar stängning
  • Lämplig för torra pulver, jordprover och provlagring
  • Finns i flera kapaciteter för att passa en rad laboratoriebehov
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,33 tum
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 70 mm
Höjd (engelska) 2,75 tum
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 33 till 400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Provburk