Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ AC Rund flaska med vit PP-lock och PTFE-belagd skummat polyetenfoder.
Produktkod. 10445805 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
33 to 400 mm
38-400 mm
48 to 400 mm
58 to 400 mm
70 to 400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10445805 250 mL 58 to 400 mm Paket med 24
10326472 30 mL 33 to 400 mm Paket med 48
10298123 60 mL 38-400 mm Paket med 48
12319899 125 mL 48 to 400 mm Paket med 24
12329899 500 mL 70 to 400 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10445805 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W217003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.75 SEK
    1127.04 SEK / Paket med 24
    Save 64.71 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
WHEATON™ AC Rund flaska med vit PP-lock och PTFE-belagd skummat polyetenfoder, är gjord av klart USP typ III soda-kalkglas. Högre och smalare än raka burkar är dessa flaskor idealiska för torra pulver, jordprover och provförvaring.
Idealisk att använda som provflaskor
  • Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
  • Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,44 tum.
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Wide
Höjd (metrisk) 129 mm
Höjd (engelska) 5,07 tum.
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58 to 400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Round
Disponibel Reusable
Produkttyp Straight-sided Jar