Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tillbehör och reservdelar för 20-slids glasfärgningsskål
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterDescripción
Med en öppen botten för att underlätta snabb nedsänkning och dränering, vilket minskar överföring. Wheaton™ Tillbehör och reservdelar för 20-slids glasfärgningsskål är tillverkade av soda-lime glas.
- Ersättningsfat och lock
- Ca. invändiga bottenmått: 91 x 71 x 60 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Clear |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Slide betsningsställ |
| För användning med (utrustning) | Glasfärgningsskål |
| Slide Count | 10 enkla bilder, 19 bilder arrangerade omväxlande rakt över och diagonalt, eller 20 bilder rygg mot rygg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?