Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tillbehör och reservdelar för 20-slids glasfärgningsskål
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Typ:
Färgningsskål
Slide Staining Rack
Slide Staining Rack Handtag
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Beskrivning
Med en öppen botten för att underlätta snabb nedsänkning och dränering, vilket minskar överföring. Wheaton™ Tillbehör och reservdelar för 20-slids glasfärgningsskål är tillverkade av soda-lime glas.
- Ersättningsfat och lock
- Ca. invändiga bottenmått: 91 x 71 x 60 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Slide Staining Rack Handtag |
| För användning med (utrustning) | Glasfärgningsskålar |