Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tillbehör och reservdelar för 20-slids glasfärgningsskål
Product Code. 10603533 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Typ:
Fläckningsskål
Handtag för mantelfärgningsställ
Slide betsningsställ
Unit Size:
Paket med 3
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ Unit Size
10603533 Fläckningsskål Paket med 3
10512003 Handtag för mantelfärgningsställ Paket med 6
10193482 Slide betsningsställ Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10603533 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 900203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 SEK
    2403.80 SEK / Paket med 3
    Save 491.20 SEK
    16% Av
View all promotions
Beräknad leverans: 04-01-2027
Med en öppen botten för att underlätta snabb nedsänkning och dränering, vilket minskar överföring. Wheaton™ Tillbehör och reservdelar för 20-slids glasfärgningsskål är tillverkade av soda-lime glas.
  • Ersättningsfat och lock
  • Ca. invändiga bottenmått: 91 x 71 x 60 mm
Specifications
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Glas
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Bottenform Rektangulär
Färg Clear
Material Soda Lime Glas
Typ Fläckningsskål
För användning med (utrustning) Glasfärgade fat
Slide Count 20
Mått (L x B) 3,74 x 2,99 tum. (9,5 x 7,6 cm)
Längd (engelska) 3,74 tum.
Längd (metrisk) 95 mm
Bredd (engelska) 2,99 tum.
Bredd (metrisk) 76 mm
Höjd (metrisk) 91 mm
Djup (engelska) Insida 2,51 tum.
Djup (metriskt) 64 mm
Djup (metriskt) inuti 6.4 cm