Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Alcohol Burner
Produktkod. 12473761 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12473761 100 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 12473761 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 237070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Ground-glass stopper.
Ideal for microscopy applications
  • Designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol
  • Manufactured from soda-lime glass
  • Low-heat flame
Beställningsinfo
Dia. x H: 3 x 3.947 in. (75 x 100mm).
Specifikationer
Produkttyp Alkoholbrännare
Material Glas
Kapacitet (engelska) 0.026 gal.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) 7.62 cm
För användning med (applikation) Isopropyl or Denatured Ethyl Alcohol
Höjd (engelska) 3.947 in.
Höjd (metrisk) 10.02 cm
Inkluderar Ground-Glass Stopper