Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn kondensorer för Soxhlet extraktionsapparater
Produktkod. 12478942 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Standard konisk led nr:
34/45
55/50
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk led nr Förpackningsstorlek
12478942 55/50 Varje
12458942 34/45 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12478942 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 334025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00 SEK
    3351.18 SEK / Paket med 1
    Save 1493.82 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 19-04-2027
Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
  • Våta delar är tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas
  • Hur det fungerar:
    • Kolven som innehåller lösningsmedlet upphettas
    • Ångor stiger upp i det större yttre röret
    • Ångor kommer in i –den vattenkylda kondensorn och vätskar
    • När vätskenivån i extraktorn når toppen av det böjda röret, återför sifonverkan det extraktberikade lösningsmedlet till kolven
    Uppfyllande
    WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E 438 Typ I, klass A krav
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438 Typ I, Klass A
    För användning med (applikation) Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
    För användning med (utrustning) Soxhlet-extraktionsapparat
    Inkluderar Större ytterrör och böjt rör
    Standard konisk led nr 55/50
    Material Borsilikatglas
    Typ Allihn kondensor