Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Aluminium tätningar med öppen topp, ofodrad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Öppna tätningar avslöjar proppen för provtagning med en spruta. Wheaton™ Aluminium Open Top Seals finns i ett brett utbud av storlekar och färger.
- Öppen toppdesign exponerar stopp för provuttag med en spruta
- Brett utbud av stilar och storlekar tillgängliga
- Färgvalet inkluderar naturligt, rött, blått och grönt
- Bra barriäregenskaper
- Kemiskt resistent mot alkohol och aceton, bland annat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Septum | Nej |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | 20 mm Crimp Top Vials |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Visa mer |