Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Center Disc Tear Out Aluminium tätningar, ofodrad
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Bra barriäregenskaper
- Färgvalet inkluderar naturligt, rött, blått och grönt
- Kemiskt resistent mot bland annat alkohol och aceton
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Typ | Solid topplock |
| Stängningsstorlek | 20 mm |