Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Center Disc Tear Out Aluminium tätningar, ofodrad
Produktkod. 10022372 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Klart
Naturlig
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stängningsstorlek unitSize
10022372 Naturlig 13 mm Paket med 1000
10194172 Naturlig 20 mm Paket med 1000
10331772 Naturlig 30 mm Paket med 1000
11788779 Klart 13 mm Paket med 1000
10532444 Klart 20 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10022372 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 22418201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avrivna tätningar tar bort helt och låter innehållet rinna ut från flaskan. Wheaton™ Center Disc Tear-Our aluminiumtätningar, ofodrade finns i ett brett utbud av storlekar och färger.
  • Bra barriäregenskaper
  • Färgvalet inkluderar naturligt, rött, blått och grönt
  • Kemiskt resistent mot bland annat alkohol och aceton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Aluminium
Kvantitet 1000/Cs.
Stängningsstorlek 13 mm
Produkttyp Center Disc Tear-out Cap