Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Aluminiumtätningar: PTFE-fodrad på ena sidan, gummisepta
Produktkod. 11798709 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kvantitet:
100/förpackning
1000/Cs.
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11798709
Brand: DWK Life Sciences 22422301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiska förslutningar för kromatografi och andra instrumenteringstillämpningar
  • Öppen toppförsegling ger möjlighet att fylla eller hämta innehåll med en spruta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE-fodrad på ena sidan
Färg Naturlig
Material Aluminium
Kvantitet 100/förpackning
Typ Center Disc Tear-out Cap
Stängningsstorlek 20 mm