Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Avrivningsaluminiumtätningar, utan fodring
Produktkod. 10633543 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Naturlig
Rött
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10633543 Naturlig 20 mm Paket med 1000
11718789 Klart 13 mm Paket med 1000
10580463 Rött 20 mm Paket med 1000
11708789 Blått 13 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10633543 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 22419301
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WHEATON™ Rivbara aluminiumförseglingar, utan foder, tas helt bort från flaskan, vilket gör att innehållet kan hällas fritt. Finns i olika storlekar och färger, dessa tätningar erbjuder goda barriäregenskaper och kemisk resistens mot alkohol och aceton.
Avrivna tätningar tar bort helt och låter innehållet rinna ut från flaskan. Wheaton™ Avrivna aluminiumtätningar, ofodrade finns i en mängd olika storlekar och färger.
  • Bra barriäregenskaper
  • Färgvalet inkluderar naturligt, rött, blått och grönt
  • Kemiskt resistent mot bland annat alkohol och aceton
Specifikationer
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Septum Nej
Kvantitet 1000/Cs.
Stängningsstorlek 20 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Fullständig rivningslock