Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Perforerade aluminiumkapslar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Klart
Naturlig
Rött
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Avrivna tätningar tar bort helt och låter innehållet rinna ut från flaskan. Wheaton™ Avrivna aluminiumtätningar, ofodrade finns i en mängd olika storlekar och färger.
- Bra barriäregenskaper
- Färgvalet inkluderar naturligt, rött, blått och grönt
- Kemiskt resistent mot bland annat alkohol och aceton
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Typ | Komplett avrivbar mössa |
| Stängningsstorlek | 20 mm |