Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgat glas E-Z Flaskor Convenience Packs
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av certifierat klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
- Flaskor är förpackade 100 per hyllförpackning och 10 förpackningar per låda
- 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Grön |
| Material (liner) | PTFE/Silicon Septa |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| Septum | 0,005 PTFE/0,05 Silikon r/w Liner |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Material (tätning) | Aluminium |
| Hals stil | Crimp Top |
| Visa mer |