Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensfärgat glas E-Z Flaskor Convenience Packs
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterDescrizione
- Tillverkad av certifierat klart och bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
- Flaskor är förpackade 100 per hyllförpackning och 10 förpackningar per låda
- 40 % större öppning förbättrar provtillgängligheten samtidigt som skadorna på autosamplernålen minskar
Specifica
Specifica
| Färg (sigill) | Rött |
| Material (liner) | PTFE/Silicon/PTFE |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| Septum | 0,005 PTFE/0,05 silikon/0,005 PTFE-foder |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Material (tätning) | Aluminium |
| Hals stil | Crimp Top |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?