Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Bärnstensflaskor för miljöanalys
Produktkod. 12379929 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
60 mm
98 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
12379929 20 ml 60 mm Paket med 72
12399929 40 ml 98 mm Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12379929 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W224612
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgad injektionsflaska med öppen topp vit polypropen PTFE-belagd silikonfodrad kapsyl
  • Septa av 5 mils PTFE mot 120 mils silikon är bunden till locket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/silikon
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 ml
För användning med (applikation) Miljöanalys
Volym (engelska) 5 dr.
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp)
Höjd (metrisk) 60 mm