Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Ampul Snapper
Produktkod. 10594092 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10594092 Plast Paket med 144
1 options
Produktkod. 10594092 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 177105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.07 SEK
    359.43 SEK / Paket med 144
    Save 41.64 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Förhindra korskontaminering med dessa snappers för 1 och 2 ml ampuller
Förhindrar splittring av ampuller
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Ampul Snapper
Material Plast
För användning med (utrustning) 1 och 2 ml ampuller