Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Autosamplerflaskor med konformad botten
Produktkod. 12453671 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12453671
Brand: DWK Life Sciences 225235
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen
  • Storlek: 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 tum)
  • Kapacitet: 0,75 ml (0,02 oz.)
  • Crimp stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 0.75 mL
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Volym (engelska) 0,026 oz.
Basstil Konisk
Förslutningstyp Crimp/Snap
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 1000 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm