Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svarta Phenolic Linerless Skruvlock
Produktkod. 10021432 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10021432 Svart Paket med 200
1 options
Produktkod. 10021432 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W240518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 SEK
    1257.23 SEK / Paket med 200
    Save 307.77 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
WHEATON™ Svarta fenoliska linerlösa skruvlock har en öppen design som möjliggör enkel åtkomst till sprutan. Dessa ersättningskapslar på 24-400 fenol levereras utan septa och säljs i lådor om 200, vilket gör dem till ett praktiskt val för högvolymslaboratoriearbetsflöden.
  • Svart fenolisk öppen skruvlock utan septa
  • Öppen toppdesign ger direkt sprutåtkomst
  • Kompatibel med 24-400 gängade flaskor och behållare
  • Levererades som ersättningskapslar för EPA och laboratorieampuller
  • Finns i lådor om 200 för hög volym
Specifikationer
Färg Svart
Material Fenolharts
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Flaska
Stängningsstorlek 24-400
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Skruvlock