Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svart fenolskruvlock med PTFE-beklädd gummifoder
Produktkod. 10630375 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
nr per ärende:
100 Cs.
200 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 10630375
Brand: DWK Life Sciences 240480
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har PTFE-belagd (14B) styren-butadien gummifoder
  • Designad för produktsäkerhet
  • TFE/styren-butadien gummifoder
  • Skruvlock
  • Feolisk
  • Svart
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Fenolharts
nr per ärende 100 Cs.
Halsfinish 33-430
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
För användning med (utrustning) Flaska
Förslutningsfoder PTFE/14B Gummi