Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svart fenolskruvlock med PTFE-beklädd gummifoder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
nr per ärende:
100 Cs.
200 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
- Designad för produktsäkerhet
- TFE/styren-butadien gummifoder
- Skruvlock
- Feolisk
- Svart
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Fenolharts |
| nr per ärende | 100 Cs. |
| Halsfinish | 33-400 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | Flaska |
| Förslutningsfoder | PTFE/14B Gummi |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |