Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svart fenolisk skruvlock med gummifoder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
nr per ärende:
1000 Cs.
200 Cs.
500 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
- Autoklaverbar för enkel sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Fenolharts |
| nr per ärende | 500 Cs. |
| Halsfinish | 18-415 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | Flaska |
| Förslutningsfoder | 14B Gummi |