Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svarta fenoliska solida skruvlock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
15-425
18-400
20-400
24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 500
Beskrivning
Ger säker, säker och kemiskt inert förvaring. Wheaton™ Svarta fenoliska solida skruvlock är tillverkade av material av högsta kvalitet.
- 14B gummifodrade lock har en giftfri vit styren-butadien gummifoder som är idealisk för cellodlingsarbete
- Aluminiumfoliebelagda massaskivor kan användas med organiska lösningsmedel
- Använd LDPE-fodrade lock med destillerat vatten, analytiska standarder och reagens
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Idealisk för cellodlingsarbete |
| Material | Fenol |
| Liner material | Styrenbutadiengummi |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 15-425 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |