Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svarta fenoliska solida skruvlock
Produktkod. p-4608845 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
15-425
18-400
20-400
24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 12415081
Brand: DWK Life Sciences W239298
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker, säker och kemiskt inert förvaring. Wheaton™ Svarta fenoliska solida skruvlock är tillverkade av material av högsta kvalitet.
  • 14B gummifodrade lock har en giftfri vit styren-butadien gummifoder som är idealisk för cellodlingsarbete
  • Aluminiumfoliebelagda massaskivor kan användas med organiska lösningsmedel
  • Använd LDPE-fodrade lock med destillerat vatten, analytiska standarder och reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
För användning med (applikation) Idealisk för cellodlingsarbete
Material Fenol
Liner material Styrenbutadiengummi
Produkttyp Skruvlock
Stängningsstorlek 20-400