Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svarta fenoliska skruvlock med PTFE-belagd 14B vit gummifoder
Produktkod. 11511235 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
24-400
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 11511235
Brand: DWK Life Sciences W240406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger helt inert inre tätning och yta för prov eller produkt
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Fenol
Liner material TFE, styrenbutadiengummi
Produkttyp Skruvlock
Stängningsstorlek 8-425