Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Svarta fenoliska skruvlock med PE Poly-Seal Liner
Produktkod. 11759685 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
18-400
28-400
38-430
nr per ärende:
100 Cs.
144 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 144
Produktkod. 11759685
Brand: DWK Life Sciences 239251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik konfoderdesign erbjuder överlägsen vridmomenthållning och utmärkta tätningsegenskaper
  • Poly-Seal liner är tillverkad av lågdensitetspolyeten
  • Skruvlock
  • Fenol
  • Färg: Svart
Det rekommenderas att liner testas före användning för läckagebeständiga applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Fenolharts
nr per ärende 144 Cs.
Halsfinish 18-400
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
För användning med (utrustning) Flaska
Förslutningsfoder Polyeten
Förslutningstyp Skruvlock