Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ BOD Flasklock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
:
Flasklock; För 60 och 300 ml BOD-flaskor
Beskrivning
För användning med Wheaton 60 och 300 ml BOD-flaskor och 300 ml Black Borosilicate BOD-flaskor
- Polyetenlock förhindrar avdunstning av vattentätning under inkubation
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Förhindrar avdunstning av vattentätningen under den fem dagar långa BOD-inkubationsperioden |
| Material | Polyeten |
| För användning med (utrustning) | För 60 och 300 ml BOD-flaska |