Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Boerner Micro Test Slides
Produktkod. 12487171 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Längd (metrisk):
109 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12487171 109 mm Paket med 12
1 options
Produktkod. 12487171 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 798550
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 109 mm
Bredd (metrisk) 58 mm
Material Soda Lime Glas