Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilikatglas Coliwasa provtagare
Produktkod. 12487301 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Produkttyp:
Coliwasa Sampler utan poäng
Förinställd Coliwasa Sampler
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
12487301 Coliwasa Sampler utan poäng Paket med 12
12497301 Förinställd Coliwasa Sampler Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12487301 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 885230
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt kemikaliebeständighet och kan rengöras upprepade gånger
  • PTFE-försegling tillåter provtagning inom 0,5 tum. (1,3 cm) av trummans botten
  • Positiv försegling tillåter överföring av prov till flaska utan förlust
  • Ett 200 ml prov kan erhållas från hela 55 gal. (208L) fat
  • Tillgänglig förskårad för kassering efter engångsanvändning eller oskårad för upprepad användning
Beställningsinfo
Kapacitet: 6,8 oz. (200 ml); Mått: 0,88 tum dia. x 42 tum (2,2 x 107 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Coliwasa Sampler utan poäng
Material Borsilikatglas
Tätningsmaterial PTFE
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (engelska) Öppning 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,86 tum.
Diameter (metrisk) öppning 1.3 cm
Diameter (metrisk) Yttre 2.2 cm
Längd (engelska) 42 tum.
Längd (metrisk) 106.6 cm