Läs mer
Socorex™ Wheaton™ Borosilikatglas Coliwasa provtagare
Produktkod. 12497301 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Disponibel:
Reusable
Single-use
Produkttyp:
Coliwasa Sampler utan poäng
Förinställd Coliwasa Sampler
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Disponibel Produkttyp Förpackningsstorlek
12497301 Single-use Förinställd Coliwasa Sampler Paket med 12
12487301 Reusable Coliwasa Sampler utan poäng Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12497301 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 885231
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9665.00 SEK
    5917.05 SEK / Paket med 12
    Save 3747.95 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 02-04-2027
Ger utmärkt kemikaliebeständighet och kan rengöras upprepade gånger
  • PTFE-försegling tillåter provtagning inom 0,5 tum. (1,3 cm) av trummans botten
  • Positiv försegling tillåter överföring av prov till flaska utan förlust
  • Ett 200 ml prov kan erhållas från hela 55 gal. (208L) fat
  • Tillgänglig förskårad för kassering efter engångsanvändning eller oskårad för upprepad användning
Beställningsinfo
Kapacitet: 6,8 oz. (200 ml); Mått: 0,88 tum dia. x 42 tum (2,2 x 107 cm)
Specifikationer
Produkttyp Förinställd Coliwasa Sampler
Material Borsilikatglas
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tätningsmaterial PTFE
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Disponibel Single-use
Diameter (engelska) Öppning 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,86 tum.
Diameter (metrisk) öppning 1.3 cm
Diameter (metrisk) Yttre 2.2 cm
Längd (engelska) 42 tum.
Längd (metrisk) 106.5 cm