Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Borosilikatglas Coliwasa provtagare
Produktkod. p-166070 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Produkttyp:
Coliwasa Sampler utan poäng
Förinställd Coliwasa Sampler
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 12487301
Brand: DWK Life Sciences 885230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt kemikaliebeständighet och kan rengöras upprepade gånger
  • PTFE-försegling tillåter provtagning inom 0,5 tum. (1,3 cm) av trummans botten
  • Positiv försegling tillåter överföring av prov till flaska utan förlust
  • Ett 200 ml prov kan erhållas från hela 55 gal. (208L) fat
  • Tillgänglig förskårad för kassering efter engångsanvändning eller oskårad för upprepad användning
Beställningsinfo
Kapacitet: 6,8 oz. (200 ml); Mått: 0,88 tum dia. x 42 tum (2,2 x 107 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Coliwasa Sampler utan poäng
Material Borsilikatglas
Tätningsmaterial PTFE
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (engelska) Öppning 0,5 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,86 tum.
Diameter (metrisk) öppning 1.3 cm
Diameter (metrisk) Yttre 2.2 cm
Längd (engelska) 42 tum.
Längd (metrisk) 106.6 cm