Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Kapsyler för vätskescintillationsflaskor
Produktkod. 12438762 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12438762
Brand: DWK Life Sciences 241018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som ersättningslock eller för injektionsflaskor som tillhandahålls utan lock
  • Skruvlock för WHEATON vätskescintillationsflaskor
  • Case på 1000 ger ett ekonomiskt alternativ
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kepsstorlek: 24-400
Material (liner) Metallfolie
Färg Vitt
Material Urea
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 24-400
För användning med (utrustning) Flytande scintillationsflaska