Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Kapsyler för vätskescintillationsflaskor
Produktkod. 10042003 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Linerless
Metallfolie
Polyetenskiva
Polyseal™
Material:
Polyeten
Polypropen
Urea
Stängningsstorlek:
15-425
22-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10042003
Brand: DWK Life Sciences 241317
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som ersättningslock eller för injektionsflaskor som tillhandahålls utan lock
Skruvlock för vätskescintillationsflaskor
  • Skruvlock för WHEATON vätskescintillationsflaskor
  • Case på 1000 ger ett ekonomiskt alternativ
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kepsstorlek: 22-400
Material (liner) Linerless
Färg Naturlig
Material Polyeten
Typ Skruvlock
Stängningsstorlek 22-400
För användning med (utrustning) Flytande scintillationsflaska