Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Kapsyler för vätskescintillationsflaskor
Produktkod. 10416322 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material (liner):
Linerless
Metallfolie
Polyetenskiva
Polyseal™
Material:
Polyeten
Polypropen
Urea
Stängningsstorlek:
15-425
22-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Material Stängningsstorlek unitSize
10416322 Polyetenskiva Urea 22-400 Paket med 1000
10458531 Metallfolie Urea 15-425 Paket med 1000
10653293 Polyseal™ Urea 22-400 Paket med 1000
12428762 Metallfolie Urea 22-400 Paket med 1000
10042003 Linerless Polyeten 22-400 Paket med 1000
10290379 Metallfolie Polypropen 22-400 Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10416322 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 240817
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som ersättningslock eller för injektionsflaskor som tillhandahålls utan lock
Skruvlock för vätskescintillationsflaskor
  • Skruvlock för WHEATON vätskescintillationsflaskor
  • Case på 1000 ger ett ekonomiskt alternativ
  • Får inte autoklaveras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kepsstorlek: 22-400
Material (liner) Polyetenskiva
Färg Vitt
Material Urea
Stängningsstorlek 22-400
För användning med (utrustning) Flytande scintillationsflaska
Produkttyp Skruvlock