Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolv
Produktkod. 12801803 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk) cell:
5 mL
15 mL
Kapacitet (metrisk) Media:
350 mL
1000 mL
För användning med (applikation):
Anhängande kulturer
Suspensionskulturer
nr per ärende:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12801803
Brand: DWK Life Sciences WCL10001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Användarmanual med utfodrings- och skördescheman
Membrancellodlingsflaskor idealiska för antikropps- och proteinproduktion
Cellodlingsflaskor med hög densitet med dubbla membransystem möjliggör mindre underhåll av kulturen och en skörd med hög koncentration.
  • Bulk mediakammare tillåter längre körtider utan att media uppdateras
  • Cellfack koncentrerar celler, antikroppar och proteiner för förenklad rening
  • För suspensionscellodling och adherent cellkultur: Hybridoma, CHO , NS0, SF , BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • För adherent cellodling
  • 1000 ml mediafack
  • 15 ml cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-745) eller paket tre (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • För suspensionscellodling
  • 350 ml mediafack
  • 5 mL cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-746) eller paket fem (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • För suspensionscellodling
  • 1000 ml mediafack
  • 15 ml cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-744) eller paket tre (02-912-741)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) Cell 0,527 oz.
Kapacitet (engelska) Media 35,2 oz.
Kapacitet (metrisk) cell 15 mL
Kapacitet (metrisk) Media 1000 mL
För användning med (applikation) Suspensionskulturer
Inkluderar Användarmanual med utfodrings- och skördescheman
nr per ärende 1/Cs.
Sterilitet Sterila