Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CELLine™ Bioreactor Kolv
Produktkod. 12871793 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk) cell:
5 mL
15 mL
Kapacitet (metrisk) Media:
350 mL
1000 mL
För användning med (applikation):
Anhängande kulturer
Suspensionskulturer
nr per ärende:
1/Cs.
3/Cs.
5/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) cell Kapacitet (metrisk) Media För användning med (applikation) nr per ärende Förpackningsstorlek
12871793 15 mL 1000 mL Suspensionskulturer 3/Cs. Paket med 3
12801803 15 mL 1000 mL Suspensionskulturer 1/Cs. Varje
12891793 15 mL 1000 mL Anhängande kulturer 1/Cs. Varje
12881793 5 mL 350 mL Suspensionskulturer 5/Cs. Paket med 5
12811803 15 mL 1000 mL Anhängande kulturer 3/Cs. Paket med 3
12821803 5 mL 350 mL Suspensionskulturer 1/Cs. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12871793 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer WCL10003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15323.83 SEK
    12041.22 SEK / Paket med 3
    Save 3282.61 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Användarmanual med utfodrings- och skördescheman
Membrancellodlingsflaskor idealiska för antikropps- och proteinproduktion
Cellodlingsflaskor med hög densitet med dubbla membransystem möjliggör mindre underhåll av kulturen och en skörd med hög koncentration.
  • Bulk mediakammare tillåter längre körtider utan att media uppdateras
  • Cellfack koncentrerar celler, antikroppar och proteiner för förenklad rening
  • För suspensionscellodling och adherent cellkultur: Hybridoma, CHO , NS0, SF , BHK, HEK, etc.
02-912-745, 02-912-742
  • För adherent cellodling
  • 1000 ml mediafack
  • 15 ml cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-745) eller paket tre (02-912-742)
02-912-746, 02-912-743
  • För suspensionscellodling
  • 350 ml mediafack
  • 5 mL cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-746) eller paket fem (02-912-746)
02-912-744, 02-912-741
  • För suspensionscellodling
  • 1000 ml mediafack
  • 15 ml cellfack
  • Finns som paket om ett (02-912-744) eller paket tre (02-912-741)
Specifikationer
Kapacitet (engelska) Cell 0,527 oz.
Kapacitet (engelska) Media 35,2 oz.
Kapacitet (metrisk) cell 15 mL
Kapacitet (metrisk) Media 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polystyrene
För användning med (applikation) Suspensionskulturer
Inkluderar Användarmanual med utfodrings- och skördescheman
nr per ärende 3/Cs.
Produkttyp Bioreactor Flaska
Disponibel Single-use
Graderad Yes
Sterilitet Sterila
Bottenform Flat
Kulturområde 315 cm²
Ytbehandling Non-treated