Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Vattenmantlade spinnerflaskor med dubbelsidarm
Produktkod. 10224771 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10224771
Brand: DWK Life Sciences 356943
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge maximal yta mellan kultur och glaskolv
  • Borosilikatglas, USP Typ I
  • PTFE-hartsbelagda glashjul sticker inte ut genom locket och har bottengropar för effektivare omrörning
  • Silikongummifodrad lock
  • Autoklaveringsbar
  • För suspensionscellodling med magnetomrörare
  • 1 per fall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Silikongummi
Diameter (engelska) Yttre 2,1 tum
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 5,27 tum.
Höjd (metrisk) 13.4 cm
Sidoarmsled 15-415
Ytbeläggning PTFE-harts
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 5.4 cm
Stängningsstorlek 38-430