Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Vattenmantlade spinnerflaskor med dubbelsidarm
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglas, USP Typ I
- PTFE-hartsbelagda glashjul sticker inte ut genom locket och har bottengropar för effektivare omrörning
- Silikongummifodrad lock
- Autoklaveringsbar
- För suspensionscellodling med magnetomrörare
- 1 per fall
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Silikongummi |
| Diameter (engelska) Yttre | 2,1 tum |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (engelska) | 5,27 tum. |
| Höjd (metrisk) | 13.4 cm |
| Sidoarmsled | 15-415 |
| Ytbeläggning | PTFE-harts |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5.4 cm |
| Visa mer |