Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara Boston Rounds med TFE-fodrade lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Material:
Glas
Soda Lime Glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier och prover
- Den smala munnen gör att vätskor kan hällas försiktigt för att förhindra spill
Beställningsinfo
Finns med kepsar påsatta eller utan kepsar (beställ kepsar separat).
Uppfyllande
USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 32 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,7 tum |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | EPA, FDA |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Visa mer |