Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klart glas E-Z Vials
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 40% stor öppning
- Tillverkad av borosilikatglas
- Använd med 11 mm aluminiumtätningar
- Insats med begränsad volym
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Kiselglas |
| Volym (metrisk) | 1.8 mL |
| Höjd (engelska) | 1,25 tum. |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Kvantitet | 1000 Cs. |
| Stängningsstorlek | 11 mm |