Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File med kepsar påsatta
Produktkod. 10193242 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Material (liner):
14B Gummi
PTFE/14B Gummi
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsstorlek Material (liner) unitSize
10193242 4 ml 13-425 PTFE/14B Gummi Paket med 144
10242431 2 ml 8-425 14B Gummi Paket med 288
10739151 4 ml 13-425 14B Gummi Paket med 144
10160861 8 ml 15-425 14B Gummi Paket med 144
11734159 12 ml 15-425 14B Gummi Paket med 144
10446151 20 ml 24-400 14B Gummi Paket med 72
10153372 8 ml 15-425 14B Gummi Paket med 144
10504291 16 ml 18-400 14B Gummi Paket med 144
11758769 25 ml 24-400 14B Gummi Paket med 72
10628135 40 ml 24-400 14B Gummi Paket med 72
11744159 24 ml 20-400 14B Gummi Paket med 144
10376942 2 ml 8-425 PTFE/14B Gummi Paket med 288
10041332 8 ml 15-425 PTFE/14B Gummi Paket med 144
11728779 12 ml 15-425 PTFE/14B Gummi Paket med 144
11738779 16 ml 18-400 PTFE/14B Gummi Paket med 144
11748779 24 ml 20-400 PTFE/14B Gummi Paket med 144
10215212 20 ml 24-400 PTFE/14B Gummi Paket med 72
10622373 25 ml 24-400 PTFE/14B Gummi Paket med 72
10463902 40 ml 24-400 PTFE/14B Gummi Paket med 72
10465961 4,0 ml 13-425 14B Gummi Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 10193242 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W224582
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fästa lock hjälper till att upprätthålla renlighet. Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File Med Caps Attached levereras i avdelade brickor för att ge ett enkelt sätt att förvara tomma flaskor eller att inventera prover.
  • Tillverkad av glasrör för jämn tjocklek på sidvägg och botten
  • Flaskor och kapslar är autoklaverbara
  • Klara flaskor gjorda av lågutvinnbart borosilikatglas som ger överlägsen kemisk motståndskraft
  • Lock och Cap Liners
    • Solid topp, svarta fenolhattar
    • 14B gummifodrad svart fenolisk skruvlock för vattenprover
    • PTFE/14B gummifodrade svarta fenoliska skruvlock för organiska prover
Beställningsinfo
Ersättningslock kan köpas separat.
Uppfyllande
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/14B Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borosilikatglas (lågt extrakterbart)
Volym (metrisk) 4 ml
För användning med (applikation) Lågprofil för större stabilitet och mindre dödvolym ovanför provet, vilket gör den idealisk för sammanbunden lagring
Trådstil Skruv
Volym (engelska) 1.1 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 13-425
För användning med (utrustning) M-T File™ och flaskställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A, USP Typ I
Höjd (metrisk) 48 mm