Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File med kepsar påsatta
Produktkod. 10242431 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Höjd (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
98 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsstorlek Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10242431 2 ml 8-425 12 mm 38 mm Paket med 288
10739151 4 ml 13-425 15 mm 48 mm Paket med 144
10160861 8 ml 15-425 17 mm 63 mm Paket med 144
11734159 12 ml 15-425 19 mm 68 mm Paket med 144
10446151 20 ml 24-400 28 mm 60 mm Paket med 72
10504291 16 ml 18-400 21 mm 73 mm Paket med 144
11758769 25 ml 24-400 28 mm 73 mm Paket med 72
10628135 40 ml 24-400 28 mm 98 mm Paket med 72
11744159 24 ml 20-400 23 mm 88 mm Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10242431 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2871.44 SEK
    2175.91 SEK / Paket med 288
    Save 695.53 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fästa lock hjälper till att upprätthålla renlighet. Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File Med Caps Attached levereras i avdelade brickor för att ge ett enkelt sätt att förvara tomma flaskor eller att inventera prover.
  • Tillverkad av glasrör för jämn tjocklek på sidvägg och botten
  • Flaskor och kapslar är autoklaverbara
  • Klara flaskor gjorda av lågutvinnbart borosilikatglas som ger överlägsen kemisk motståndskraft
  • Lock och Cap Liners
    • Solid topp, svarta fenolhattar
    • 14B gummifodrad svart fenolisk skruvlock för vattenprover
    • PTFE/14B gummifodrade svarta fenoliska skruvlock för organiska prover
Beställningsinfo
Ersättningslock kan köpas separat.
Uppfyllande
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav.
Specifikationer
Material (liner) 14B Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) Låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym ovanför provet, vilket gör det idealiskt för förvaring av sammansatta ämnen
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0.5 dr.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 288/Cs.
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
För användning med (utrustning) MT File™ och Vial Rack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A, USP Typ I
Höjd (metrisk) 38 mm
Produkttyp Provflaska i Lab File